Learn More
Calcitetrol, MedChemExpress
Código de producto. 16478917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478917 5 mg 5 miligramos
16471479 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15157
MedChemExpress Calcitetrol(1(alpha), 24, 25-Trihydroxy VD3) is the hormonally active form of vitamin D with three hydroxyl groups.
Calcitetrol(1(alpha), 24, 25-Trihydroxy VD3) is the hormonally active form of vitamin D with three hydroxyl groups.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcitetrol
CAS 72203-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1α, 24, 25-Trihydroxy VD3
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCC(O)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Peso molecular (g/mol) 432.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.64
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism