Learn More
Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16465487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465487 5 mg 5 miligramos
16464206 100 mg 100 miligramos
16449446 50 mg 50 miligramos
16442748 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16465487
Marca: Medchem Express HY10001A
MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcipotriol monohydrate
Forma física Solid
CAS 147657-22-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H42O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Peso molecular (g/mol) 430.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.62
Porcentaje de pureza 98.33%