Learn More
Calcipotriol, MedChemExpress
Código de producto. 16484196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484196 100 mg 100 miligramos
16455477 5 mg 5 miligramos
16439436 50 mg 50 miligramos
16432738 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16484196
Marca: Medchem Express HY10001
MedChemExpress Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcipotriol
CAS 112965-21-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H40O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo MC 903 Calcipotriene
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (121.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@H](C4CC4)O)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 412.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.6
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation