Learn More
Calciferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474179 10 g 10 g
15454179 1 g 1 g
15464179 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15474179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61610.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396.66 g/mol
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El calciferol es un fuerte efecto inhibitorio contra la promoción del tumor vesical por sacarina de sodio e induce la diferenciación celular en las células leucémicas. También se ha demostrado que el calciferol es un inhibidor de la ADN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua, metanol, dimetilformamida y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-14-6
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.66
Número MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clave InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinónimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
Nombre IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calciferol
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 1916682
Índice Merck 14,10018
Información de solubilidad Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Forma física Polvo