Learn More
Calciferol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454179 1 g 1 g
15464179 5 g 5 g
15474179 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61610.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396.66 g/mol
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El calciferol es un fuerte efecto inhibitorio contra la promoción del tumor vesical por sacarina de sodio e induce la diferenciación celular en las células leucémicas. También se ha demostrado que el calciferol es un inhibidor de la ADN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua, metanol, dimetilformamida y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-14-6
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.66
Número MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clave InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinónimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
Nombre IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifica
Nombre del producto químico o material Calciferol
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 1916682
Índice Merck 14,10018
Información de solubilidad Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calciferol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.