Learn More
Monohidrato de calcifediol, Mikromol™
Descripción
Calcifediol monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcifediol Monohydrate |
| CAS | 63283-36-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcifediol Monohydrate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C27 H44 O2 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Calcifediol, Vitamin D3 25-hydroxy monohydrate, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,25-diol, monohydrate, (3beta,5Z,7E)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24-,25+,27-;/m1./s1 |
| SMILES | O.C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hidroxi-6-metilheptan-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etiliden]-4-metilidenociclohexan-1-ol;hidrato |
| Mostrar más |