Learn More
Calcifediol, MedChemExpress
Código de producto. 16490498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490498 5 mg 5 miligramos
16407816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32351
MedChemExpress Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcifediol
CAS 19356-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 25-hydroxy Vitamin D3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.60 mM)
SMILES C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Peso molecular (g/mol) 400.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.64
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism