Learn More
MedChemExpress Calcein tetraethyl ester
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (34.03 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 734.75 g/mol |
| CAS | 1170856-93-5 |
| Sinónimo | Fluorexon tetraethyl ester |