Learn More
Calceína, grado reactivo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400952 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11400952 1 g
11410952 5 g
11420952 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400952 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219508701
CAS 1461-15-0
Fórmula molecular C30H26N2O13
Peso molecular (g/mol) 622.539
Número MDL MFCD00005049
Clave InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Fluorescein-methyleneiminodiacetic acid, Fluorexon
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nombre IUPAC Ácido 2-[[7'-[[bis(carboximetil)amino]metil]-3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-il]metil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcein
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.5
Grado Investigación
Color Naranja
Cantidad 1 g
Forma física Polvo