Learn More
Calceína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474622 25 g 25 g
11444622 1 g -
11454622 5 g -
11464622 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11474622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219016725
CAS 1461-15-0
Fórmula molecular C30H26N2O13
Peso molecular (g/mol) 622.539
Clave InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Fluorexon, Calcein W
PubChem CID 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nombre IUPAC Ácido 2-[[7'-[[bis(carboximetil)amino]metil]-3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-il]metil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcein
Nombre de nota Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.5
Color Naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo