Learn More
MedChemExpress Calcein Blue
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 6 mg/mL (18.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 1 mg/mL (3.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Peso molecular | 321.28 g/mol |
| CAS | 54375-47-2 |