Learn More
Tocris Bioscience™ Calceína AM
Descripción
Calcein AM is a cell permeable, non-fluorescent compound for monitoring cell viability, chemotaxis, cell adhesion and multidrug resistance; hydrolyzed by intracellular esterases to become fluorescent calcein in living cells. .
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 890090-35-4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Calcein AM |
| Pureza | 95% |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 994.86 |
| Inhibidores | Calcein AM |
Para uso exclusivo en investigación