Description
MW 994,9 Da, pureza >96%. Sonda permanente celular utilizada para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas. En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en una calceína verde-fluorescente tras la hidrólisis de ésteres acetoximetílicos por esterasas intracelulares.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Specifications
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.