Learn More
IKA™ Aceite de silicona CAL-O-5000
Código de producto. 16258591 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Aceite de silicona estándar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16258591 Aceite de silicona estándar 500 ml
1 options
Código de producto. 16258591 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    159.00€ / 500 ml
    Ahorro 55.00€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Aceite de silicona estándar con certificación diseñado para permitirle comprobar la precisión de la medición de su ROTAVISC.
  • Incluye certificado
  • Para su uso con una gama de modelos ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aceite de silicona estándar
Intervalo de viscosidad 5000 cSt dinámico
Descripción Período de validez: 12 meses
Intervalo de temperatura (métrico) 25 °C
Volumen (métrico) 500 ml