Learn More
IKA™ Aceite de silicona CAL-O-500
Código de producto. 16238591 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Aceite de silicona estándar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16238591 Aceite de silicona estándar 500 ml
1 options
Código de producto. 16238591 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    159.00€ / 500 ml
    Ahorro 30.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Aceite de silicona estándar con certificación diseñado para permitirle comprobar la precisión de la medición de su ROTAVISC.
  • Incluye certificado
  • Para su uso con una gama de modelos ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto Aceite de silicona estándar
Intervalo de viscosidad 500 cSt dinámico
Descripción Período de validez: 12 meses
Intervalo de temperatura (métrico) 25 °C
Volumen (métrico) 500 ml
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.