Learn More
IKA™ Aceite de silicona CAL-O-1000
Código de producto. 16248591 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Aceite de silicona estándar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16248591 Aceite de silicona estándar 500 ml
1 options
Código de producto. 16248591 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    159.00€ / 500 ml
    Ahorro 26.00€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aceite de silicona estándar con certificación diseñado para permitirle comprobar la precisión de la medición de su ROTAVISC.
  • Incluye certificado
  • Para su uso con una gama de modelos ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Aceite de silicona estándar
Intervalo de viscosidad 1000 cSt dinámico
Descripción Período de validez: 12 meses
Intervalo de temperatura (métrico) 25 °C
Volumen (métrico) 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.