Learn More
CAL-130 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476988 10 mg 10 miligramos
16443047 50 mg 50 miligramos
16429537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16476988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16122B
MedChemExpress CAL-130 is a PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50s of 1.3 and 6.1 nM, respectively.
CAL-130 is a PI3Kδ and PI3Kγ inhibitor with IC50s of 1.3 and 6.1 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAL-130 Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1431697-78-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23ClN8O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C([C@H](C)NC3=C4N=CNC4=NC(N)=N3)=NC5=C1C(C)=CC=C5.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 462.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.93
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.