Learn More
CAL-101, CTR
Código de producto. 30347376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347376 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30347376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC12480050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Fórmula molecular C22 H18 F N7 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-, 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(1H-purin-6-ylamino)propyl]- (9CI), 5-Fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone, CAL 101, CAL-101, Delalisib, GS 1101, Idelalisib, N6-[(S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propyl]adenine, Zydelig, GS-1101, Idelalisib, CAL-101
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES CC[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Nc4cccc(F)c4C(=O)N3c5ccccc5
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-fenil-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ilamino)propil]quinazolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 415.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1557