Learn More
Ácido caftárico, TRC
Código de producto. 30006678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006678 10 mg 10 miligramos
30004745 5 mg 5 miligramos
30006100 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC08300010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67879-58-7
Fórmula molecular C13 H12 O9
Peso molecular (g/mol) 312.23
Sinónimo Butanedioic acid, 2-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3-hydroxy-, (2R,3R)- (9CI), Butanedioic acid, 2-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3-hydroxy-, [R-[R*,R*-(E)]]-, (2R,3R)-2-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3-hydroxybutanedioic acid, trans-Caftaric acid
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi-3-hidroxibutandidioico
SMILES O[C@H]([C@@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caftaric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O9/c14-7-3-1-6(5-8(7)15)2-4-9(16)22-11(13(20)21)10(17)12(18)19/h1-5,10-11,14-15,17H,(H,18,19)(H,20,21)/b4-2+/t10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0481
Porcentaje de pureza >95%