Learn More
Caftaric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16481378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481378 5 mg 5 miligramos
16458948 10 mg 10 miligramos
16424817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0321
MedChemExpress Caftaric acid is a natural product.
Caftaric acid is a natural product.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caftaric acid
CAS 67879-58-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo trans-Caftaric acid
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)[C@@H](O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 312.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.23
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid