Learn More
Caframo™ Abrazadera para agitador Caframo™
Para asegurar agitadores de varillas Caframo a soportes A110 (14-500-2) o A210 (14-501-3)
Marca: Caframo™ A120
Requires : Agitadores de varillas: BDC1850, BDC3030 o BDC6015 (soporte 110) o BDC2002 o BDC2010 (soporte 210).
Descripción
- Aleación de aluminio y zinc fundido revestida con una pintura de epoxi resistente a productos químicos
- Admite agitador en la varilla del soporte
- Acepta varilla de soporte de agitador de 0.5 pulg de diámetro; se ajusta a varillas de soporte de 0.59 a 1 pulg de diámetro
- Incluye espacio para llave macho con mango en T
- Peso: 640 g (1.5 lb)