Learn More
Caframo™ Pinza para agitador de varilla
Código de producto. 11940305
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Entre 15 y 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11940305 Entre 15 y 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11940305 Proveedor Caframo™ N.º de proveedor A120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Agitadores de varillas: BDC1850, BDC3030 o BDC6015 (soporte A110) o BDC2002 o BDC2010 (soporte A210).
Pinza para asegurar los agitadores de varilla Caframo™ and Fisherbrand™.
  • Revestimiento de aleación de aluminio y cinc con pintura de epoxi resistente a productos químicos.
  • Sujeta el agitador de varilla al soporte
  • Incluye lugar para guardar la llave del portavarillas.
  • Peso: 640 g (1,5 lb.)
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,5625/1,1875 pulg
Diámetro (métrico) Entre 15 y 30 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Tipo Pinzas
Peso (métrico) 1,4 lb
Material Cinc fundido, aluminio
Peso (imperial) 1,5 lb