Learn More
Caframo™ Conjunto de portavarillas
Descripción
- Se utiliza con agitadores de varilla Compact y High Torque Caframo.
- Incluye una herramienta hexagonal de 2,5 mm para extraer el eje de salida del agitador para limpiarlo o sustituirlo
- La capacidad del eje hueco permite un ajuste sencillo de la altura del propulsor
- Compatible con los protectores de portabrocas Catramo CG1
- Acepta ejes de hasta 10 mm de diámetro
- acero inoxidable 420
- Gran potencia y alta resistencia al desgaste.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores de varilla Caframo™ |
| Incluye | Eje hueco |
| Tipo | Llave de portavarillas |
| Peso (métrico) | 280 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 0,6 lb |