Learn More
Caframo™ Hélice y eje
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15244926
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15244926 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15244926 Proveedor Caframo™ N.º de proveedor A166
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Eje (solo modelo A161)
Hélice y eje de hoja inclinada para su uso con los agitadores de varilla de Caframo™ y Fisherbrand™. Este propulsor de flujo axial es eficaz para la mezcla de alta velocidad y viscosidad baja a media.
  • Acero inoxidable 316L electropulido
  • Capacidad de bombeo elevada de arriba a abajo (axial) y cizalla baja con inyección de gas elevada.
  • Acción de vórtice de 19 litros de agua a 3600 rpm
  • Velocidad alta; mezcla de viscosidad baja a media; patrón de flujo axial
Información de órdenes
Longitud del eje, 400 mm; 8 mm de diámetro La hélice tiene un diámetro de 58 mm.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 64 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm
Modelo A166
Tipo Hoja de propulsor inclinada
Peso (métrico) 181 g
Material Acero inoxidable electropulido 316L
Peso (imperial) 0,4 lb