Learn More
Caframo™ Hélice y eje de pala inclinada
Descripción
- Hélice y eje de pala inclinada de acero inoxidable 316L
- Diámetro de la hoja: 25 mm
- Químicamente inerte y resistente a la corrosión.
- Eficaz para una mezcla de cizalladura baja
Información de órdenes
Los ejes se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 1 pulg |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3125 in |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de hélice Caframo™ |
| Incluye | 8 mm de calibre, tornillo de ajuste |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Modelo | A190 |
| Tipo | Hoja de propulsor inclinada |
| Mostrar más |