Learn More
Caframo™ Pala de anclaje y eje en PTFE
Código de producto. 12907116
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12907116
Marca: Caframo™ A183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pala de anclaje de PTFE y eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™ y Fisherbrand™. Flujo tangencial para una mezcla de baja velocidad y viscosidad más alta.
  • Palas de PTFE
  • Núcleo de acero inoxidable en el eje para mayor estabilidad
  • Para su uso en recipientes de fondo redondo.
  • Peso: 91 g (0,2 lb.)
  • Pala de 80 mm de diámetro con eje de 8 mm de diámetro
  • Longitud del eje: 400 mm (16 in)
El PTFE se puede utilizar en las condiciones más adversas. Este recubrimiento de alto rendimiento es insoluble, no contaminante y tiene una resistencia térmica extraordinaria. Es fácil de limpiar, no araña otras superficies y es irrompible.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 3,125 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 80 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varilla Caframo™, recipiente de fondo redondo
Para utilizar con (aplicación) Baja velocidad, mezclado de viscosidad media a alta, patrón de flujo tangencial
Incluye Núcleo de acero inoxidable en el eje, inclinación de pala de 45 °C
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Impulsor de anclaje
Peso (métrico) 113 g
Recubrimiento PTFE
Material PTFE
Peso (imperial) 0,2 lb