Learn More
Caframo™ Soporte de seguridad de los agitadores de varilla
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12997096
Change view
Click to view available options
Tipo:
Base de soporte de laboratorio de seguridad
Soporte de laboratorio de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12997096 Base de soporte de laboratorio de seguridad cada uno
12987096 Soporte de laboratorio de seguridad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12997096 Proveedor Caframo™ N.º de proveedor A110BASE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base ancha y la configuración en H del soporte de seguridad proporcionan una estabilidad superior cuando se agitan materiales viscosos. Para su uso con los agitadores de varilla de par de torsión elevado y par de torsión ligero Caframo™.
  • Soporte de seguridad para agitadores aéreos de par elevado y par ligero
  • Base H con recubrimiento de aleación de aluminio y zinc con pintura epoxi resistente a sustancias químicas
  • Incluye llave Allen
  • Dos mandos de ajuste de
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 430 x 416 mm (16,4 x 16,9 in)
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Incluye Varilla de soporte no incluida
Tipo Base de soporte de laboratorio de seguridad
Peso (métrico) 1,6 kg
Recubrimiento Pintura epoxi resistente a productos químicos
Material Cinc fundido, aluminio
Peso (imperial) 3,5 lb