Learn More
Caficrestat, MedChemExpress
Código de producto. 16490128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490128 5 mg 5 miligramos
16447566 100 mg 100 miligramos
16427668 10 mg 10 miligramos
16423677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18967
MedChemExpress Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caficrestat
CAS 1355612-71-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F3N5O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Aldose reductase-IN-1 AT-001
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (66.45 mM)
SMILES O=C1C2=NC=CN=C2C(CC(O)=O)=NN1CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)S3
Peso molecular (g/mol) 421.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.35
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism