Learn More
Cafeína, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Caffeine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0804 |
| Porcentaje de pureza | >95% |