Learn More
Monohidrato de cafeína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11338809 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11338809 1 kg
11328809 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338809 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210119491
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 58-08-2
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00005758
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetil-2,3,6,7-tetrahidro-1H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine monohydrate
Color Blanco
Densidad 1.23g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Forma física Polvo