Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine monohydrate |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.23g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.2 |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cafeína monohidrato
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse Se laver soigneusement après manipulation. (suite page 2) 47.0 Fiche de donnéesde sécurité selon 19 concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/EN CAS DAppeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise./si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internati.