Learn More
Cafeína, Mikromol™
Descripción
Cafeína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine |
| CAS | 58-08-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Caffeine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H10 N4 O2 |
| Sinónimo | Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. A (EP), Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine, Dimenhydrinate Impurity C, Pentoxifylline Impurity F, Theophylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.19 |
| Mostrar más |