Learn More
Cafeína-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine-d9 |
| CAS | 72238-85-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H9 H N4 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-, 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione, Caffeine D9, Caffeine D9 (trimethyl D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)N(c2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,7-tris(trideuteriometil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.25 |
| Mostrar más |