Learn More
Cafeína-d3 (7-metil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine-d3 (7-methyl-d3) |
| CAS | 26351-04-2 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H7 N4 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Caffeine D3 (7-Methyl D3), 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(methyl-d3)-1H-purine-2,6-dione (ACI), Caffeine-α7,α7,α7-d3 (8CI), 1,3-Dimethyl-7-(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione, 7,7,7-Caffeine-d3, 7-Trideuteromethyl-1,3-dimethylxanthine, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(methyl-d3)- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetil-7-(trideuteriometil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0992 |