Learn More
Cafeína-d3 (1-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine-d3 |
| CAS | 26351-03-1 |
| Fórmula molecular | C8H7D3N4O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | O=C(N(C)C1=C2N(C)C=N1)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C2=O |
| Nombre IUPAC | 3,7-dihidro-3,7-dimetil-1-(metil-d3)-1 H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.2 |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |