Learn More
Cafeína, citrado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15731779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15731779 25 g 25 g
15741779 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15731779 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461720250
Solicitar formato a granel o personalizado
Cafeína, citrado, ACROS Organics, cantidad:100g; punto de fusión:De 159,0 a 161,0 °C, peso molecular:386,31, CAS:69-22-7; peso de la fórmula:386,31; riesgo para la salud 1:Palabra de aviso de GHS:Advertencia, riesgo para la salud 2:Declaración de GHS H Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-22-7
Fórmula molecular C14H18N4O9
Peso molecular (g/mol) 386.32
Número MDL MFCD00044986
Clave InChI RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine, citrated
Punto de fusión 159.0°C to 161.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.31
compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeine, citrated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine, citrated