Learn More
Citrato de cafeína, Mikromol™
Código de producto. 17932366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17932366 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17932366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1851.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Citrato de cafeína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Nombres de analitos o componentes Caffeine Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 386.31
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1074 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.