Learn More
Citrato de cafeína, LoGiCal
Código de producto. 30458591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458591 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458591 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1851.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Nombres de analitos o componentes Caffeine Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 386.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1074 g/mol