Learn More
Cafeína anhidra MP Biomedicals
Código de producto. 11446015 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11446015 1 kg
1 options
Código de producto. 11446015 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215011491
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 58-08-2
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00005758
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetil-2,3,6,7-tetrahidro-1H-purina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine Anhydrous
Nombre de nota Anhidro
Color Blanco
Densidad 1.23g/mL
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2
Forma física Polvo