Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.23g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.997 |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.2 |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- cafeína
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .