Learn More
Cafeína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438643 250 g 250 g
11364569 100 g 100 g
11428643 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10431.30
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
This material is traded for research purposes ONLY. Thermo Fisher does NOT certify this material as suitable for pharmaceutical, cosmetic, veterinary or food use. Caffeine has inhibitory action against lung and colon tumorigenses and virus induction.Caffeine is used to treat and prevent bronchopulmonary dysplasia in premature infants. It is also used for the treatment of apnea of prematurity and orthostatic hypotension. It is widely used as an additive in food, cosmetics, pharmaceuticals and beverages. It confers a protective effect against some diseases including Parkinson's disease and certain types of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en pirrol, en una mezcla de agua y tetrahidrofurano+ y en acetato de etilo. Ligeramente soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-08-2
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00005758
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
Punto de fusión 234°C to 236°C
Densidad 1.23 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Número UN UN1544
Beilstein 17705
Índice Merck 14,1636
Información de solubilidad Soluble in pyrrole,tetrahydrofuran+water mixture and ethyl acetate; Slightly soluble in water and ethanol.
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetil-2,3,6,7-tetrahidro-1H-purina-2,6-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: caffeine