Learn More
Cafeína, 1 mg/ml en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754204 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
1 options
Código de producto. 10754204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393540010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    74.65€ / 1 ml
    Ahorro 8.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
Nombre de nota 1mg/mL in methanol
CAS 58-08-2
Densidad 0.7910g/mL
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10N4O2
Número MDL MFCD00005758
Cantidad 1 mL
Índice Merck 15, 1639
Gravedad específica 0.791
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 194.19
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeine, 1mg/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.