Learn More
Cafeína, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30458299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458299 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458299 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCAF131FB1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Cafeína, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
CAS 58-08-2
Nombres de analitos o componentes Caffeine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 N4 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 194.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,0804 g/mol