Learn More
Cafeína-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine-13C3 |
| CAS | 78072-66-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | *C3C5H10N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,7-Dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-1H-purine-2,6-dione, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)-, Caffeine 13C3 (Tirmethyl 13C3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | [13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3,7-tri((1^{13}C)metil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 197.17 |
| Mostrar más |