Learn More
Cafeína-13C, TRC
Código de producto. 30005131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005131 100 mg 100 miligramos
30004089 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC080103100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202282-98-2
Fórmula molecular C713CH10N4O2
Peso molecular (g/mol) 195.18
Sinónimo 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-3-(methyl-13C)-1H-Purine-2,6-dione
Nombre IUPAC 1,7-dimetil-3-(113C)metilpurina-2,6-diona
SMILES O=C(N1C)C(N2C)=C(N=C2)N([13CH3])C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine-13C
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i2+1