Learn More
R&D Systems™ Caffeine
Código de producto. 18712544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18712544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18712544 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2793/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.46€
    90.30€ / 100 miligramos
    Ahorro 9.16€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. A1 and A2B antagonist. CNS stimulant
Central nervous system stimulant. Antagonist at A1 and A2A adenosine receptors and inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Mobilizes calcium from intracellular stores and inhibits benzodiazepine binding to GABA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
CAS 58-08-2
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C8H10N4O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Pureza >99%
Peso molecular 194.19