Learn More
Ácido cafeidínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeidine Acid |
| CAS | 54536-15-1 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Caffeidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-[methyl[(methylamino)carbonyl]amino]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid, 4-(1,3-Dimethylureido)-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14) |
| SMILES | CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metil-5-[metil(metilcarbamoil)amino]imidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0909 |