Learn More
Sal sódica del ácido cafeidínico, TRC
Código de producto. 30342204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30342204 1 g
1 options
Código de producto. 30342204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0802151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Nombres de analitos o componentes Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N4 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;3-metil-5-[metil(metilcarbamoil)amino]imidazol-4-carboxilato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 234.19
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0729 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)