Learn More
Ácido cafeico (cristales de color marrón amarillento), MP Biomedicals
Código de producto. 11457631 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457631 25 g
11437631 1 g
11447631 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457631 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210479725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
CAS 331-39-5
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Clave InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic Acid
Color Marrón-amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeic Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeic Acid