Learn More
Ácido cafeico (cristales de color marrón amarillento), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Caffeic Acid |
| Color | Marrón-amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Forma física | Crystals |